Imprimer
Pentaoxyde de ditantale ≥99.993% (base métaux sauf Nb), Puratronic® (max. 0,005% Nb)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10881.14 10881.22 10881.36
10881.14EA 230 EUR
10881.14 10881.22 10881.36
Pentaoxyde de ditantale ≥99.993% (base métaux sauf Nb), Puratronic® (max. 0,005% Nb)
Pentaoxyde de ditantale
Purity: 99.993% CAS No.: 1314-61-0 Molecular Formula: Ta2O5 Formula Weight: 441.89 Physical Form: Powder Density: 8.2 Melting Point: 1800° Merck Reference: 14,9056 MDL No.: MFCD00011254
Formule: O₅Ta₂
Point de fusion: 1800 °C
Densité: 8,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011254
Numéro CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Indice Merck: 14,9056