Imprimer
Pentafluorure de tantale ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
14052.09 14052.18
14052.09EA 239 EUR
14052.09 14052.18
Pentafluorure de tantale ≥99.9% (base métaux)
Pentafluorure de tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-71-3 Molecular Formula: TaF5 Formula Weight: 275.94 Physical Form: Powder Density: 4.74 Appearance: White Melting Point: 96.8° Boiling Point: 229.5° Solubility: Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3 Merck Reference: 14,9055 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00042542
Formule: F₅Ta
Point d'ébullition: 229,5 °C
Point de fusion: 96,8 °C
Densité: 4,74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042542
Numéro CAS: 7783-71-3
EINECS: 232-022-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,9055