Vanadium (III) chlorure ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 7718-98-1
Molecular Formula: VCl3
Formula Weight: 157.30
Physical Form: -4 Mesh
Density: 3.00
Appearance: Pink to purple
Odour: Acrid
UN No.: 2475
MDL No.: MFCD00011454
Formule:
Cl₃V Poids moléculaire: 157.3 g/mol Densité: 3.00 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011454 Numéro CAS: 7718-98-1 EINECS: 231-744-6 UN: 2475 ADR: 8 III |