Pentachlorure de tantale ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7721-01-9
Molecular Formula: TaCl5
Formula Weight: 358.21
Physical Form: Resublimed Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.68
Appearance: White to pale yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 216°
Boiling Point: 242°
Merck Reference: 14,9054
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011253
Formule:
Cl₅Ta Point d'ébullition: 242 °C Point de fusion: 216 °C Densité: 3,68 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011253 Numéro CAS: 7721-01-9 EINECS: 231-755-6 UN: 3260 ADR: 8,III Indice Merck: 14,9054 |