Pentachlorure de tantale 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Cl₅Ta Point d'ébullition: 232…235 °C (1013 hPa) Point de fusion: 221 °C Densité: 3,68 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011253 Numéro CAS: 7721-01-9 EINECS: 231-755-6 UN: 3260 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |