Imprimer
Niobium (V) chlorure ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentachlorure de niobium, Chlorure de niobium (V)
Conditionné sous argon.
51108.09 51108.22 51108.36
51108.09EA 65.2 EUR
51108.09 51108.22 51108.36
Niobium (V) chlorure ≥99% (base métaux)
Niobium (V) chlorure
Purity: 99% CAS No.: 10026-12-7 Molecular Formula: NbCl5 Formula Weight: 270.20 Physical Form: 15mm & Down Lumps, Packaged under argon Density: 2.74 Melting Point: 208.3° Boiling Point: 248.2° Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol, HCl, and Carbon tetrachloride Merck Reference: 14,6557 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011127
In preparation of pure niobium, and as an intermediate
Formule: Cl₅Nb
Poids moléculaire: 270.17 g/mol
Point d'ébullition: 248.2 °C
Point de fusion: 208.3 °C
Densité: 2.74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011127
Numéro CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,6557