Imprimer
Niobium (V) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pentachlorure de niobium, Chlorure de niobium (V)
Conditionné sous argon.
43729.22 43729.14 43729.06
43729.22EA 1530 EUR
43729.22 43729.14 43729.06
Niobium (V) chlorure ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Niobium (V) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 10026-12-7 Molecular Formula: NbCl5 Formula Weight: 270.20 Physical Form: Powder, Packaged under argon Density: 2.74 Melting Point: 208.3° Boiling Point: 248.2° Merck Reference: 14,6557 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011127
Formule: Cl₅Nb
Poids moléculaire: 270.17 g/mol
Point d'ébullition: 248.2 °C
Point de fusion: 208.3 °C
Densité: 2.74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011127
Numéro CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,6557