Pentabromure de tantale ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13451-11-1
Molecular Formula: TaBr5
Formula Weight: 580.49
Physical Form: -8 Mesh Powder
Density: 4.67
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 265°
Boiling Point: 348.8°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049563
Formule:
Br₅Ta Point d'ébullition: 348,8 °C Point de fusion: 265 °C Densité: 4,67 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049563 Numéro CAS: 13451-11-1 EINECS: 236-618-4 UN: 3260 ADR: 8,III |