Imprimer
Titane (IV) sulfure ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12826.06 12826.14
12826.06EA 350 EUR
12826.06 12826.14
Titane (IV) sulfure ≥99.8% (base métaux)
Titane (IV) sulfure
Purity: 99.8% CAS No.: 12039-13-3 Molecular Formula: TiS2 (approx.) Formula Weight: 112.03 Physical Form: -200 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00049598
Formule: S₂Ti
Densité: 3,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049598
Numéro CAS: 12039-13-3
EINECS: 234-883-0
UN: 3174
ADR: 4.2,III