Propanolate de titane(IV) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétrapropanolate de titane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₂H₂₈O₄Ti Poids moléculaire: 284.23 g/mol Point d'ébullition: 137 Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009365 Numéro CAS: 3087-37-4 EINECS: 221-411-3 UN: 2413 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 284.22 g/mol |
Boiling Point | 170 °C (36 hPa) |
Flash Point | 38 °C |
Refractive Index | 1.4962 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |