Imprimer
Méthanolate de titane(IV) ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Titanium tetramethanolate, Titanium (IV) methoxide
77137.14 77137.22 77137.36
77137.14EA 98.3 EUR
77137.14 77137.22 77137.36
Méthanolate de titane(IV) ≥95%
Méthanolate de titane(IV)
Purity: 95% CAS No.: 992-92-7 Molecular Formula: Ti(OCH3)4.(CH3OH)x, x1 Flash Point: 48°(118°F) Physical Form: Granular/ lump Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 243°/52mm UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00014883
Formule: C₄H₁₂O₄Ti
Poids moléculaire: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (52 mmHg)
Point de fusion: 200…210 °C
Point éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014883
Numéro CAS: 992-92-7
EINECS: 213-596-4
UN: 3181
ADR: 4.1 III