Ethanolate de titane(IV) 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₂₀O₄Ti Point d'ébullition: 150…152 °C (10 mmHg) Densité: 1,08 g/cm³ Point éclair: 29 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009071 Numéro CAS: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥85 % |
Isopropyl alcohol | 5 to 15 % |