Imprimer
Butanolate de titane(IV) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9020 8.21084.9025 8.21084.9050 8.21084.9010 8.21084.9040
8.21084.0100EA 31.2 EUR
8.21084.0100 8.21084.0500 8.21084.9020 8.21084.9025 8.21084.9050 8.21084.9010 8.21084.9040
Butanolate de titane(IV) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Butanolate de titane(IV)
Formule: C₁₆H₃₆O₄Ti
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009433
Numéro CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)