Imprimer
Butanolate de titane(IV) 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrabutanolate de titane
223190010 223190020 223192500 223195000 223190100
ACRO223190010EA 221 EUR
ACRO223190010 ACRO223190020 ACRO223192500 ACRO223195000 ACRO223190100
Butanolate de titane(IV) 98+%
Butanolate de titane(IV)
Formule: C₁₆H₃₆O₄Ti
Poids moléculaire: 340.34 g/mol
Point d'ébullition: 310…314 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009433
Numéro CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 50 to 90 cP (at 25°C)
Gravimetry 23.0 to 23.9 % (TiO2)