Imprimer
Isopropanolate de titane(IV) pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétraisopropanolate de titane
8.21895.0250 8.21895.1000 8.21895.2500
8.21895.0250EA 52.9 EUR
8.21895.0250 8.21895.1000 8.21895.2500
Isopropanolate de titane(IV) pour la synthèse
Isopropanolate de titane(IV)
Formule: C₁₂H₂₈O₄Ti
Poids moléculaire: 284.23 g/mol
Point d'ébullition: 240
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 51
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008871
Numéro CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Indice Merck: 12,09614