Isopropanolate de titane(IV) ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 546-68-9
Molecular Formula: C12H28O4Ti
Formula Weight: 284.23
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.955
Refractive Index: 1.4640
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 3679474
Merck Reference: 14,9480
UN No.: 2413
MDL No.: MFCD00008871
Formule:
C₁₂H₂₈O₄Ti Point d'ébullition: 232 °C Point de fusion: 16…20 °C Densité: 0,955 Point éclair: 46 °C (115 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008871 Numéro CAS: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 UN: 2413 ADR: 3,III Indice Merck: 14,9480 |