Dioxyde de zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf), nanopoudre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Zirconium (IV) oxyde
Purity: 99%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Physical Form: 15-25nm APS Powder, S.A. 20-30 m2/g
Density: 5.89
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formule:
ZrO₂ Poids moléculaire: 123.22 g/mol Point d'ébullition: ∼5000 °C Point de fusion: ∼2700 °C Densité: 5.89 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011310 Numéro CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Indice Merck: 14,10180 |