Imprimer
Dioxyde de titane rutile ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43047.A1 43047.30 43047.A7
43047.A1EA 151 EUR
43047.A1 43047.30 43047.A7
Dioxyde de titane rutile ≥99.5% (base métaux)
Dioxyde de titane rutile
Purity: 99.5% min CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: O2Ti Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1.0-2.0 Micron APS Powder Density: 4.23 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formule: O₂Ti
Point d'ébullition: 2500…3000 °C
Point de fusion: 1830…1850 °C
Densité: 4,23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2
Indice Merck: 14,9472