Imprimer
Dioxyde de titane rutile ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Titane (IV) oxyde rutile, Rutile
42681.30 42681.A1 42681.A7
42681.30EA 155 EUR
42681.30 42681.A1 42681.A7
Dioxyde de titane rutile ≥99.8% (base métaux)
Dioxyde de titane rutile
Purity: 99.8% CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: TiO2, 97% min rutile phase Formula Weight: 79.90 Physical Form: 0.9-1.6 Micron APS Powder, S.A. 3.3-6.1 m2/g Density: 4.23 Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formule: O₂Ti
Poids moléculaire: 79.88 g/mol
Point d'ébullition: 2500…3000 °C
Point de fusion: 1830…1850 °C
Densité: 4.23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2
Indice Merck: 14,9472