Imprimer
Dioxyde de titane anatase ≥99.6% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Anatase, Titane (IV) oxyde anatase
36199.14 36199.22 36199.36
36199.14EA 56.5 EUR
36199.14 36199.22 36199.36
Dioxyde de titane anatase ≥99.6% (base métaux)
Dioxyde de titane anatase
Purity: 99.6% CAS No.: 1317-70-0 Molecular Formula: O2Ti Formula Weight: 79.90 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.9 Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formule: TiO₂
Densité: 3,9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1
Indice Merck: 14,9472