Dioxyde de titane anatase 98+%, en poudre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Anatase, Titane (IV) oxyde anatase
Formule:
TiO₂ Poids moléculaire: 79.88 g/mol Point de fusion: 1855 °C |
Numéro MDL:
MFCD00011269 Numéro CAS: 13463-67-7 EINECS: 215-280-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Assay | ≥98.0 % |
Particle size | ≤0.05 % (residue on 44 µm sieve) |
pH | 7.3 to 8.3 (suspension in water) |