Imprimer

Titane (IV) oxyde Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Oxyde de titane (IV)

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300

1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
1.00808.1000EA 127 EUR
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
Titane (IV) oxyde Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Titane (IV) oxyde
Formule: TiO₂
Poids moléculaire: 79.88 g/mol
Point d'ébullition: 2900
Point de fusion: 1855
Densité: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Indice Merck: 13,09549

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1855 °C
Molar Mass 79.87 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2900 °C
pH 7 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR