Titane (IV) oxyde ≥99.9% (base métaux), aire grande surface
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxyde de titane (IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13463-67-7
Molecular Formula: O2Ti
Formula Weight: 79.90
Physical Form: -325 Mesh Powder, S.A. 180-300 m2/g
Density: 4.26
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Solubility: Insoluble in water, HCl, HNO3, dilute H2SO4; soluble in hot, conc. H2SO4, HF, and alkalies
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Photocatalyst, catalyst, catalyst support
Formule:
TiO₂ Poids moléculaire: 79.88 g/mol Point d'ébullition: 2500…3000 °C Point de fusion: 1830…1850 °C Densité: 4.26 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011269 Numéro CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Indice Merck: 14,9472 |