Imprimer
Titane (IV) oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxyde de titane (IV)
10897.09 10897.18 10897.30
10897.09EA 134 EUR
10897.09 10897.18 10897.30
Titane (IV) oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Titane (IV) oxyde
Purity: 99.995% CAS No.: 13463-67-7 Molecular Formula: TiO2, predominantly rutile and anatase Formula Weight: 79.90 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 4.26 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formule: TiO₂
Poids moléculaire: 79.88 g/mol
Point d'ébullition: 2500…3000 °C
Point de fusion: 1830…1850 °C
Densité: 4.26
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Indice Merck: 14,9472