Imprimer
Titane (IV) oxyde, Aeroxide® P25
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de titane (IV)
384290500 384292500 384290010
ACRO384290500EA 102 EUR
ACRO384290500 ACRO384292500 ACRO384290010
Titane (IV) oxyde, Aeroxide® P25
Titane (IV) oxyde
Formule: TiO₂
Poids moléculaire: 79.88 g/mol
Point d'ébullition: 2900 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1855 °C
Densité: 4.23 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Indice Merck: 13,09549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥99.5 % (on ignited substance) Typical
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %