Titane (IV) oxyde 98.0-100.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
TiO₂ Point d'ébullition: 2900 °C (760 mmHg) Point de fusion: 1855 °C Densité: 4,23 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011269 Numéro CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Indice Merck: 13,09549 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to almost white Powder |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Titration | 98.0 to 100.5 % |
Antimony (Sb) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Barium (Ba) | passes test |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Soluble matter | ≤0.5 % (in water) |