Imprimer
Titane (IV) oxyde principalement rutile 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de titane (IV)
194340050 194340250
ACRO194340050EA 88.8 EUR
ACRO194340050 ACRO194340250
Titane (IV) oxyde principalement rutile 99.999% (sur base traces de métaux)
Titane (IV) oxyde
Formule: TiO₂
Poids moléculaire: 79.88 g/mol
Point d'ébullition: 2900 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1855 °C
Densité: 4.23 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Indice Merck: 13,09549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %