Imprimer
Titane (II) oxyde ≥99.9% (base métaux), en pastilles
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42940.14 42940.22
42940.14EA 215 EUR
42940.14 42940.22
Titane (II) oxyde ≥99.9% (base métaux), en pastilles
Titane (II) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 12137-20-1 Molecular Formula: TiO Formula Weight: 63.90 Physical Form: 8-9mm(0.32-0.36in) dia x 6-7mm(0.24-0.28in) thick Density: 4.95 Melting Point: 1700° Boiling Point: 3000° MDL No.: MFCD00036279
Formule: OTi
Point d'ébullition: >3000 °C
Point de fusion: 1700 °C
Densité: 4,95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036279
Numéro CAS: 12137-20-1
EINECS: 235-236-5