Imprimer
Titane (II) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de titane
42939.14 42939.22 42939.36
42939.14EA 141 EUR
42939.14 42939.22 42939.36
Titane (II) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Titane (II) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 12137-20-1 Molecular Formula: TiO Formula Weight: 63.90 Physical Form: Lump Density: 4.95 Melting Point: 1700° Boiling Point: 3000° MDL No.: MFCD00036279
Formule: OTi
Point d'ébullition: >3000 °C
Point de fusion: 1700 °C
Densité: 4,95
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036279
Numéro CAS: 12137-20-1
EINECS: 235-236-5