Imprimer
Titanium(III,IV) oxide ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39000.14 39000.22
39000.14EA 150 EUR
39000.14 39000.22
Titanium(III,IV) oxide ≥99.9% (base métaux)
Titanium(III,IV) oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12065-65-5 Molecular Formula: Ti3O5 Physical Form: 3-10mm Pieces Density: 4.20 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00210650
Used for optical coatings
Formule: O₅Ti₃
Point de fusion: 1800 °C
Densité: 4,20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210650
Numéro CAS: 12065-65-5