Imprimer
Nitrure de titane (III) ≥99.7% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14510.18 14510.30 14510.A1
14510.18EA 123 EUR
14510.18 14510.30 14510.A1
Nitrure de titane (III) ≥99.7% (base métaux)
Nitrure de titane (III)
Purity: 99.7% CAS No.: 25583-20-4 Molecular Formula: TiN Formula Weight: 61.91 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.22 Appearance: Yellow Melting Point: 2950° MDL No.: MFCD00049596
Formule: NTi
Point de fusion: 2950 °C
Densité: 5,22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049596
Numéro CAS: 25583-20-4
EINECS: 247-117-5