Titane (IV) iodure, anhydre ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétraiodure de titane
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7720-83-4
Molecular Formula: TiI4
Formula Weight: 555.52
Physical Form: Lump, Ampouled under argon
Density: 4.30
Melting Point: 150°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00043077
Formule:
I₄Ti Poids moléculaire: 555.5 g/mol Point d'ébullition: 360 Point de fusion: 150 Densité: 4.30 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043077 Numéro CAS: 7720-83-4 EINECS: 231-754-0 UN: 3260 ADR: 8 II |