Titane hydrure, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H₂Ti Densité: 3,91 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151301 Numéro CAS: 7704-98-5 EINECS: 231-726-8 UN: 1871 ADR: 4.1, Indice Merck: 14,09473 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point |
|
Molar Mass | 49.88 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
Flash Point |
|
Density | 3.76 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 400 °C |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |