Imprimer
Titane hydrure ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dihydrure de titane
12857.06 12857.22 12857.36 12857.D3
12857.06EA 62.5 EUR
12857.06 12857.22 12857.36 12857.D3
Titane hydrure ≥99% (base métaux)
Titane hydrure
Purity: 99% CAS No.: 7704-98-5 Molecular Formula: H2Ti Formula Weight: 49.92 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.9 Appearance: Dark grey Odour: Odourless Melting Point: 450° dec. Merck Reference: 14,9473 UN No.: 1871 MDL No.: MFCD00151301
Formule: H₂Ti
Point de fusion: 450 °C (déc.)
Densité: 3,9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151301
Numéro CAS: 7704-98-5
EINECS: 231-726-8
UN: 1871
ADR: 4.1,II
Indice Merck: 14,9473