Tétrafluorure de zirconium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 7783-64-4
Molecular Formula: F4Zr
Formula Weight: 167.21
Physical Form: Powder
Density: 4.43
Refractive Index: 1.59
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 600° subl.
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in hydrofluoric acid
Merck Reference: 14,10175
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011307
Formule:
F₄Zr Point de fusion: 600 °C (subl.) Densité: 4,43 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011307 Numéro CAS: 7783-64-4 EINECS: 232-018-1 UN: 3260 ADR: 8,II Indice Merck: 14,10175 |