Imprimer
Titane (IV) chlorure 99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrachlorure de titane
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 95.3 EUR
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Titane (IV) chlorure 99.9%
Titane (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ti
Poids moléculaire: 189.69 g/mol
Point d'ébullition: 136
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011267
Numéro CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 13,09555
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm