Tétrachlorure d'hafnium 99% -80 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hafnium tetrachloride
Formule:
Cl₄Hf Point de fusion: 319 °C (subl.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011034 Numéro CAS: 13499-05-3 EINECS: 236-826-5 UN: 3260 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |