Imprimer
Trisulfure de diyttrium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39565.03 39565.06 39565.14
39565.03EA 79 EUR
39565.03 39565.06 39565.14
Trisulfure de diyttrium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trisulfure de diyttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 12039-19-9 Molecular Formula: Y2S3 Formula Weight: 273.93 Physical Form: Powder Odour: Like rotten eggs UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00058806
Formule: S₃Y₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058806
Numéro CAS: 12039-19-9
EINECS: 234-887-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II