Yttrium (III) oxyde ≥99.995% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre, REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form: 25-50nm APS Powder
Density: 5.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2410°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011473
Formule:
Y₂O₃ Point d'ébullition: 4300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2410 °C Densité: 5,01 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011473 Numéro CAS: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Indice Merck: 14,10107 |