Imprimer
Yttrium (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
11181.14EA 95.4 EUR
11181.14 11181.22 11181.36 11181.A1
Yttrium (III) oxyde ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Yttrium (III) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: O3Y2 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Formule: Y₂O₃
Poids moléculaire: 225.81 g/mol
Point d'ébullition: 4300
Point de fusion: 2410
Densité: 5.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011473
Numéro CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Indice Merck: 14,10107