Imprimer
Yttrium (III) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194610500 194610100 194612500
ACRO194610500EA 179 EUR
ACRO194610500 ACRO194610100 ACRO194612500
Yttrium (III) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux)
Yttrium (III) oxyde
Formule: Y₂O₃
Poids moléculaire: 225.81 g/mol
Point d'ébullition: 4300
Point de fusion: 2410 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011473
Numéro CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥99.99 % (Y2O3) TREO base
Particle size 2 to 10 µm (d50)
Total conc. of imp.as REO ≤100 ppm
Loss on ignition ≤1.0 % (1000°C) Material base