Imprimer
Iodure de scandium (III), ultra sec ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triiodure de scandium
Dans une ampoule sous argon
13687.03 13687.06
13687.03EA 403 EUR
13687.03 13687.06
Iodure de scandium (III), ultra sec ≥99.999% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Iodure de scandium (III)
Purity: 99.999% CAS No.: 14474-33-0 Molecular Formula: ScI3 Formula Weight: 425.67 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00054037
Formule: I₃Sc
Poids moléculaire: 425.67 g/mol
Point de fusion: 945 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054037
Numéro CAS: 14474-33-0
EINECS: 238-469-0