Fluorure d'yttrium (III) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Yttrium (III) fluorure, Trifluorure d'yttrium
Purity: 98%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: F3Y
Formula Weight: 145.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 1387°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Formule:
F₃Y Poids moléculaire: 145.9 g/mol Point d'ébullition: 2227 Point de fusion: 1387 Densité: 4.01 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049714 Numéro CAS: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1 III |