Imprimer
Fluorure d'yttrium (III), anhydre ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Yttrium (III) fluorure, Trifluorure d'yttrium
41424.09 41424.18 41424.30
41424.09EA 101 EUR
41424.09 41424.18 41424.30
Fluorure d'yttrium (III), anhydre ≥99.9% (base métaux)
Fluorure d'yttrium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: 3-12mm Pieces Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
For vacuum deposition
Formule: F₃Y
Poids moléculaire: 145.9 g/mol
Point d'ébullition: 2227
Point de fusion: 1387
Densité: 4.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049714
Numéro CAS: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN: 3288
ADR: 6.1 III