Imprimer
Yttrium (III) chlorure, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
18682.18 18682.09 18682.30
18682.18EA 652 EUR
18682.18 18682.09 18682.30
Yttrium (III) chlorure, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Yttrium (III) chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 10361-92-9 Molecular Formula: Cl3Y Formula Weight: 195.26 Physical Form: -20 Mesh Density: 2.67 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 721° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011470
Formule: Cl₃Y
Poids moléculaire: 195.26 g/mol
Point d'ébullition: 1488
Point de fusion: 721 °C
Densité: 2.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011470
Numéro CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0
Indice Merck: 14,10107