Bromure d'yttrium (III), ultra sec ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Yttrium (III) bromure
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 13469-98-2
Molecular Formula: YBr3
Formula Weight: 328.63
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049710
Formule:
Br₃Y Point de fusion: 904 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049710 Numéro CAS: 13469-98-2 EINECS: 236-728-2 |