Imprimer
Bromure d'yttrium (III), hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Yttrium (III) bromure
13158.14 13158.22
13158.14EA 180 EUR
13158.14 13158.22
Bromure d'yttrium (III), hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Bromure d'yttrium (III)
Purity: 99.99% Molecular Formula: YBr3.xH2O Formula Weight: 328.63(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic
Attention: Hygroscopic. Store in cool, dry, conditions in well sealed container. Incompatible with water, moisture.
Formule: YBr₃·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049710
Numéro CAS: 13469-98-2 (anhy)
EINECS: 236-728-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Total Rare Earth Oxide impurities 0.01% max.