Zinc sulfate heptahydraté 99,0-103,0, crystals ACS
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
This product is soluble in water (100 mg/ml), yielding a clear, colourless solution. The maximum solubility in water has been reported to be 1 g/0,6 ml. Soluble in 10% aqueous solution (clear, colourless solution).
Chloride
Formule:
ZnSO₄·7H₂O Poids moléculaire: 287.54 g/mol Point de fusion: 100 Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149894 Numéro CAS: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 12,10293 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99,0 - 103,0% |
pH (5% aq soln) | 4,4 - 6,0 |
Insoluble Matter | ≤0,01% |
Chloride | ≤5 ppm |
Nitrate | ≤0,002% |
Ammonium | ≤0,001% |
Calcium | ≤0,005% |
Iron | ≤0,001% |
Lead | ≤0,003% |
Magnesium | ≤0,005% |
Manganese | ≤3 ppm |
Potassium | ≤0,01% |
Sodium | ≤0,05% |