Mercure (II) sulfate ACS pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Mercury sulphate, Mercuric sulphate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
HgSO₄ Poids moléculaire: 296.65 g/mol Point de fusion: 850 Densité: 6.47 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011047 Numéro CAS: 7783-35-9 EINECS: 231-992-5 UN: 1645 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,05914 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 296.65 g/mol |
Bulk Density | 670 kg/m3 |
Density | 6.47 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |