Imprimer
Mercure (II) sulfate, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
7464.1000EA 0 EUR
7464.1000 7464.2500
Mercure (II) sulfate, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
Point de fusion: 850 °C
Densité: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,05914